Learn More
Brady™ Logiciel et étiquettes d’étiquetage LabelMark™ 5
Code produit. 11569083
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
1,5 in
2 in
4 in
Hauteur (impériale):
0,75 in
1 in
1,5 in
Quantité:
100/rouleau
250/boîte
250/paquet
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 11569083
Marque: Brady™ 018716
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Symbologies de codes-barres courantes et possibilité d’importer des graphiques.
Idéal pour les applications d’identification sur les marchés des télécommunications et de l’électricité
  • Le mode Ligne offre un espacement fixe pour une conception rapide et facile des étiquettes
  • Le mode de marquage de fil répète la légende sur la longueur de l’étiquette pour les applications de marquage par fil
  • Commande Multiplier répète les commandes pour des tâches telles que la copie, l’insertion ou la suppression
  • La fonction de sérialisation permet de simplifier les sérialisations avec préfixe et suffixe ou sérialisation complexe avancée avec des chaînes personnalisées
  • Flip Flop permet aux utilisateurs de transposer du texte sur une étiquette de droite à gauche et de haut en bas
  • Importation facile des formats de données autres que ASCII
  • Configuration système
    • Windows™ XP™ ou supérieur
    • Les applications de complément LabelMark ne prennent en charge que les versions 32 bits de Microsoft Office.
    • Processeur à 1 GHz
    • 512 Mo de RAM
    • 500 Mo d’espace disque disponible
    • Lecteur de DVD-ROM
    Étiquettes
    • Ultra agressif
    • Polyester blanc
    Spécification
    Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE, CSA, UL
    Description Étiquette TLS 2200/TLS PC Link
    Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
    Couleur Blanc
    Finition Brillant
    Format Étiquette
    Matériau Polyester
    Type de produit Étiquette à code-barres LabelMark™ V3
    À utiliser avec (application) Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification générale, identification à usage général, identification de panneaux, plaques signalétiques, identification de voix/données
    À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
    Comprend Symbologies de codes-barres courantes et possibilité d’importer des graphiques
    Étiquettes par rangée 1
    Quantité 250/boîte
    Forme Rectangle
    Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
    Épaisseur (métrique) 0,102 mm
    Répétition verticale (métrique) 22,22 mm
    Largeur (impériale) 1,5 in
    Largeur (métrique) 38,10 mm
    Hauteur (impériale) 0,75 in
    Hauteur (métrique) 1,9 cm