Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante mobile BMP™21, imprimantes ID PAL™ et LABPAL™
Code produit. p-4384248
Click to view available options
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 15318982
Marque: Brady™ 121016
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour l’identification générale, en laboratoire, de panneaux et de plaques
  • En polypropylène B-7425 ou film en vinyle B-595 avec adhésif permanent sensible à la pression
  • Plusieurs couleurs disponibles
<
Compliance
Conforme à la directive RoHS
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Finition Mat
Format Étiquette
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette pour imprimante
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes M210, imprimante d’étiquettes M210-LAB, imprimante d’étiquettes M211, imprimante d’étiquettes BMP™21 LAB, imprimante d’étiquettes BMP™21-PLUS
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 1 Tape / Box
Quantité 1 de chaque
Dimensions (métrique) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Longueur (métrique) 6,4 m
Largeur (impériale) 21 ft
Largeur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number M21-750-7425