Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester de laboratoire haute performance LABXPERT™
Code produit. 10694533
Click to view available options
Quantité:
100/rouleau
150/Bte
175/Bte
1 rouleau
225/Bte
450/Bte
Hauteur (métrique):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Type de produit:
Étiquette
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10694533
Marque: Brady™ 060938
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes de laboratoire en polyester haute performance LABXPERT™ sont en polyester laminé (B-461) et forment un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
  • Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
  • La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Blanc, Translucide
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube, flacon
À utiliser avec (équipement) Imprimante LabXpert™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 225/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) –320 à 250°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Dimensions (LxW) 0,6 x 1,8 in
Largeur (impériale) 1,8 in
Largeur (métrique) 45,72 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 15,24 mm
Hauteur (impériale) 0,6 in
Hauteur (métrique) 1,52 cm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25,40 mm