Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester de laboratoire haute performance LABXPERT™
Click to view available options
Quantité:
100/rouleau
150/Bte
175/Bte
1 rouleau
225/Bte
450/Bte
Hauteur (métrique):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Type de produit:
Étiquette
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- La cartouche tout-en-un comprend un ruban et une recharge d’étiquettes
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Noir, Blanc, Translucide |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube, flacon |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante LabXpert™ |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Afficher plus |