Learn More
Brady™ Étiquettes Freezerbondz pour imprimantes LABXPERT™
Excellentes performances par temps froid
69.30€ - 83.50€
Spécification
Certifications/Conformité | UL, RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Description | Montage en surface |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Finition | Mat |
Matériau | Tissu en nylon |
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10674343
|
Brady™
060921 |
Noir, Orange | 0,3 in | 0,9 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10767594
|
Brady™
060922 |
Noir, Rouge | 0,3 in | 0,9 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10173182
|
Brady™
060923 |
Noir, Jaune | 0,3 in | 0,9 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10061972
|
Brady™
060924 |
Noir, Orange | 0,5 in | 1,2 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12839988
|
Brady™
060925 |
Noir, Rouge | 0,5 in | 1,2 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10664343
|
Brady™
060926 |
Noir, Jaune | 0,5 in | 1,2 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Fabriquées à partir de tissu en nylon ou polyester FreezerBondz
- Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Idéales pour l’autoclave, les congélateurs, les bains-marie (100°C), l’azote liquide
- Pour une utilisation avec tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire
- Résistance à l’humidité
- Surface lisse avec finition mate
- Compatibles avec imprimante LABXPERT
Spécification
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Acrylique, permanent | |
Tissu en nylon | |
1 | |
–40°C à +90°C |
Montage en surface | |
Mat | |
Identification générale et industrielle, identification en laboratoire, flacon, bouchon de flacon | |
Rond | |
0,165 mm |