Learn More
Brady™ Étiquettes d’identification en laboratoire à usage général en tissu en vinyle LABXPERT™
Code produit. 10051962
Click to view available options
Quantité:
125/Bte
225/Bte
Hauteur (métrique):
1,2 cm
4,8 cm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10051962
Marque: Brady™ 060912
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes d’identification à usage général de laboratoire en tissu en vinyle LABXPERT™ peuvent être permanentes ou repositionnables : une fois appliqué, le tissu en vinyle de série B-498 CleanLift™ est fait pour durer, sauf si vous souhaitez modifier vos étiquettes.
  • La pellicule en tissu adhésive à l’arrière offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement
  • Colle à n’importe quelle surface propre et sèche
  • Surface spécialement formulée pour une excellente qualité d’impression
  • La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R6200
Spécification
Certifications/Conformité RoHS
Description Montage en surface
Type d’adhésif Caoutchouc, Repositionnable
Couleur Noir, Blanc
Finition Semi-brillant
Format Étiquette
Matériau Tissu en vinyle
Type de produit Étiquette pour imprimante
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Flacon cryogénique, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 225/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0,185 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1,2 cm