Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en tissu en nylon
Les étiquettes enveloppantes de laboratoire en nylon (B-499) sont très pliables et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
200.00€ - 213.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Matériau | Tissu en nylon |
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (impériale) | Hauteur (métrique) | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13533310
|
Brady™
143017 |
0,3 in | 9 mm | 1 in |
200.00€
1 boîte |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15706879
|
Brady™
143049 |
0,25 in | 6 mm | 2 in |
213.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C)
Spécification
RoHS | |
Blanc | |
Tissu en nylon | |
Non stérile | |
BBP™33 | |
–40 à 193°F | |
80 lb/po |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette pour laboratoire | |
Marquage de fils et applications d’étiquetage générales | |
1500/Bte | |
–40°C à +90°C | |
0,0065 in |