Learn More
Brady™ Rubans pour étiqueteuse portative HandiMark™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Rouge
À utiliser avec (application):
Environnements extérieurs difficiles
Marquage des installations
À utiliser avec (équipement):
HandiMark&trade ; étiqueteuse portable
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
- Un ruban résistant et antitaches produit un texte imprimé durable, pouvant subsister des années en zone industrielle et à l’extérieur
- Les rubans de la série R10000 sont basés sur une formulation en résine qui offre une image haute performance avec une forte résistance aux solvants et aux rayures
- Pour une utilisation avec l’étiqueteuse portative HandiMark™
Informations sur la commande
Dimensions (l x L) : 2 po x 100 pi (5,08 cm x 30,5 m).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cartouche de ruban |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (équipement) | HandiMark&trade ; étiqueteuse portable |
| Longueur (impériale) | 75 ft |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 23 m |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| Description | Ruban bleu 50 mm |
| Format | Ruban |
| Afficher plus |