Learn More
Brady™ Étiquette laminée
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Largeur (impériale):
1 in
1,5 in
Hauteur (impériale):
1 in
6 po
Hauteur (métrique):
2,54 cm
15,24 cm
Quantité:
250/Bte
50/paquet
missing translation for 'unitSize'
1 ROLL
1 rouleau
Descrizione
- Étiquettes de marquage pour fils en vinyle blanc
- Pour une AWG (Approximate Wire Gauge, épaisseur de fil approximative) de 10 à 12
- Dimensions de l’étiquette : 1 x 1 po (2,5 x 2,5 cm)
- Hauteur d’écriture de 0,38 po (0,95 cm)
- Rouleaux de 250 étiquettes
- Pour une utilisation avec les imprimantes à transfert thermique TLS2200 et TLS PC Link
- Des étiquettes et des rubans faciles à charger et résistants aux applications industrielles sont disponibles dans une grande variété de matériaux, de dimensions et de couleurs afin de répondre à toute exigence de surface, de couleur et de réglementation
- Pour les surfaces lisses comme le métal non revêtu, le plastique et le verre, utilisez des rubans “permanents”
- Utilisez des rubans “ultra-agressifs” sur des surfaces très texturées et/ou à faible énergie de surface, comme les revêtements poudrés, le plastique ABS et le polypropylène
- La gamme de matériaux inclut le polyester brillant ou transparent, le polyester métallisé avec une finition argentée, le vinyle coloré et la polyoléfine thermorétractable
Pour passer une commande, obtenir des informations techniques ou connaître la disponibilité d’un ruban non répertorié ici, appelez un représentant du service client de Fisher Safety au 1-800-772-6733.
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | UL |
| Description | Étiquette TLS 2200/TLS PC Link |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Translucide |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Étiquette PC Link™ |
| À utiliser avec (application) | Câbles de communication, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto