Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire en polyester laminé
Description
- Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -320 à 230°F (-196 à 110°C)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Transparent |
| Finition | Mat |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Étiquette pour laboratoire |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames |
| À utiliser avec (équipement) | BBP™ 33 |
| Afficher plus |