Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur unipolaire
Click to view available options
Type de produit:
Verrouillage pour disjoncteur surdimensionné
Conditionnement:
1 PK
Beskrivning
- Les dispositifs de verrouillage des disjoncteurs unipolaires verrouillent les disjoncteurs unipolaires 227 V de la plupart des fabricants (ne verrouillent pas les disjoncteurs Federal Pacific)
- Installation rapide : il suffit de les fixer sur les commutateurs des disjoncteurs
Verrouillage normal : Convient aux manilles jusqu’à 0,28 po (0,8 cm) de diamètre
Verrouillage surdimensionné : Convient aux disjoncteurs jusqu’à 0,88 × 2,5 po (D x l) (2,2 × 6,4 cm) et accepte les manilles jusqu’à 0,28 po (0,8 cm) de diamètre
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Verrouillage pour disjoncteur surdimensionné |
| Alternate Part Number | OVERSIZED BREAKER LOCKOUT PK6 |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Nylon |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0,28 po |
| Diamètre (métrique) de la manille | 0,71 cm |
| Dimensions (P x L x H) | 3,8 x 3,75 x 2,5 in |
| À utiliser avec (équipement) | Disjoncteur des commutateurs 480/600 V d’une largeur de 2,25 po et d’une épaisseur de 0,875 po |
| Hauteur (impériale) | 0,875 po |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering