Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur unipolaire
Code produit. p-149382
Click to view available options
Type de produit:
Verrouillage pour disjoncteur surdimensionné
Conditionnement:
1 PK
6 pièces
Code produit. 11741346
Marque: Brady™ 065321
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Modèle surdimensionné pour les disjoncteurs plus grands et plus larges
  • Les dispositifs de verrouillage des disjoncteurs unipolaires verrouillent les disjoncteurs unipolaires 227 V de la plupart des fabricants (ne verrouillent pas les disjoncteurs Federal Pacific)
  • Installation rapide : il suffit de les fixer sur les commutateurs des disjoncteurs
Verrouillage normal : Convient aux manilles jusqu’à 0,28 po (0,8 cm) de diamètre
Verrouillage surdimensionné : Convient aux disjoncteurs jusqu’à 0,88 × 2,5 po (D x l) (2,2 × 6,4 cm) et accepte les manilles jusqu’à 0,28 po (0,8 cm) de diamètre
Spécification
Type de produit Verrouillage pour disjoncteur surdimensionné
Alternate Part Number OVERSIZED BREAKER LOCKOUT PK6
Couleur Rouge
Matériau Nylon
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 po
Diamètre (métrique) de la manille 0,71 cm
Dimensions (P x L x H) 3,8 x 3,75 x 2,5 in
À utiliser avec (équipement) Disjoncteur des commutateurs 480/600 V d’une largeur de 2,25 po et d’une épaisseur de 0,875 po
Hauteur (impériale) 0,875 po
Hauteur (métrique) 2,2 cm
Type de verrouillage À pince
Nbre de cadenas 1
Quantité 6/boîte
Largeur (impériale) 2,25 po
Largeur (métrique) 95,25 mm