Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour centrifugeuses ou tubes Eppendorf™
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,3 in
1,8 po
Hauteur (impériale):
0,5 in
1,8 in
Hauteur (métrique):
12,7 mm
45,72 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Description
- Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -320 à 230°F (-196 à 110°C)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | RoHS, test réussi 2002/95/CE |
| Description | Étiquettes imprimables par transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Translucide |
| Affichage | Consignment |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Afficher plus |