Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons coniques
Code produit. 11831012
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
3,5 in
Hauteur (impériale):
1,5 in
5,25 in
Quantité:
2000/Bte
3000/Bte
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11831012
Marque: Brady™ 062366
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes par transfert thermique pour flacons coniques sont en polyester laminé (B-461) et forment un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
  • Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
  • Température de service de -320 à 230°F (-196 à 110°C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS, test réussi 2002/95/CE
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Translucide
Affichage Consignment
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette pour transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Flacons, tube conique, plaque Deep Well, identification en laboratoire, boîte de Pétri, tube, flacon
À utiliser avec (équipement) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-134-461-3
Nb par paquet 3000 Labels/ Roll
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 88.90 mm (W) x 38.10 mm (H)
Taille (impériale) du panneau 1.5 in H x 3.5 in W
Taille (métrique) du panneau 38.10 mm H x 88.90 mm W
Plage de températures (impériale) -321°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à 110°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 41,28 mm
Dimensions (LxW) 1,5 po x 3,5 po (H x l)
Longueur (impériale) 1.5 in.
Largeur (impériale) 3,5 in
Largeur (métrique) 88,9 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 38,10 mm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1.5 in.
Hauteur (métrique) 38,10 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 31,75 mm
Alternate Part Number THT-134-461-3