Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons coniques
Code produit. 11841012
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
3,5 in
Hauteur (impériale):
1,5 in
5,25 in
Quantité:
2000/Bte
3000/Bte
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11841012
Marque: Brady™ 062371
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes par transfert thermique pour flacons coniques sont en polyester laminé (B-461) et forment un film transparent avec une zone imprimable blanche matte idéale pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
  • Le polyester laminé possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
  • Température de service de -320 à 230°F (-196 à 110°C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Translucide
Affichage Consignment
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette pour transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Flacons, tube conique, plaque Deep Well, identification en laboratoire, boîte de Pétri
À utiliser avec (équipement) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique
Répétition horizontale (métrique) 27,94 mm
Étiquettes par rangée 2
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-139-461-2
Nb par paquet 2000 Label(s) / Roll
Quantité 2000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 133.35 mm (W) x 25.40 mm (H)
Taille (impériale) du panneau 1 in H x 5.25 in W
Taille (métrique) du panneau 25.40 mm H x 133.35 mm W
Plage de températures (impériale) -321°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à 110°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 136,52 mm
Dimensions (LxW) 5,25 po x 1 po (H x l)
Longueur (impériale) 5.25 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 38.10 mm
Hauteur (impériale) 5,25 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in.
Hauteur (métrique) 133,35 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 38,10 mm
Alternate Part Number THT-139-461-2