Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour transfert thermique
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,5 in
2 in
Hauteur (impériale):
0,75 in
1 in
Hauteur (métrique):
25,4 mm
38,10 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Recommandées pour une utilisation en intérieur
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | UL, UL969, CSA, C22.2 N° 0.15-95, DIN VDE 0472 partie 815, RoHS, test réussi 2002/95/CE |
| Description | Montage en surface |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |