Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour transfert thermique
Code produit. p-192263
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,5 in
2 in
Hauteur (impériale):
0,75 in
1 in
Hauteur (métrique):
25,4 mm
38,10 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11870615
Marque: Brady™ 062368
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes à transfert thermique universelles sont des étiquettes enveloppantes en tissu en nylon (B-499) qui se plient facilement et s’adaptent aux surfaces fortement incurvées comme les fils et les câbles.
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • Température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité UL, UL969, CSA, C22.2 N° 0.15-95, DIN VDE 0472 partie 815, RoHS, test réussi 2002/95/CE
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Tissu en nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Flacons, tube conique, plaque Deep Well, identification en laboratoire, boîte de Pétri
À utiliser avec (équipement) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique
Comprend Roll of 3000 Labels
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle THT-136-499-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Taille (impériale) du panneau 0.75 in H x 1.5 in W
Taille (métrique) du panneau 19.05 mm H x 38.10 mm W
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Répétition verticale (métrique) 22,23 mm
Dimensions (LxW) 0,75 x 1,5 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 19,05 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 38,10 mm
Alternate Part Number THT-136-499-3