Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables par transfert thermique
Code produit. p-3988135
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,625 in
Hauteur (impériale):
0,6 in
Quantité:
3000/Bte
Matériau:
Polyester
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 12069857
Marque: Brady™ 062365
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en tissu en nylon pour imprimantes à transfert thermique
  • Fabriquées en polyester StainerBondz™, très résistant aux produits chimiques
  • Le matériau B-481 associé au ruban de la série R6410 conserve sa résistance lorsqu’il est exposé au xylène et à d’autres produits chimiques couramment utilisés dans le processus de coloration des lames
  • L’impression ne s’efface pas, l’étiquette ne se déforme pas et aucune décoloration n’est à craindre, ce qui garantit la lisibilité des codes-barres
  • Adhésif acrylique permanent
  • L’étiquette conserve son adhérence à la lame
Spécification
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Affichage Consignment
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Type de produit Étiquette pour lame
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification d’étiquetage pour lames
À utiliser avec (équipement) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique
Étiquettes par rangée 1
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -196°C à 110°C
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 19,05 mm
Dimensions (LxW) 0.6 x 1.625 in.
Longueur (impériale) 0.6 in.
Largeur (impériale) 1,625 in
Largeur (métrique) 15,24 mm
Hauteur (impériale) 0,6 in
Hauteur (métrique) 15,24 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25,40 mm