Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en nylon pour imprimante à transfert thermique
Click to view available options
Dimensions:
0,25 x 2 po (L x l)
0,375 x 1 po (L x l)
0,375 x 1 x 0,375 po (L x l x dia.)
0,5 x 0,9 po (L x l)
0,5 po (dia.)
0,75 x 1,5 po (L x l)
2 x 1 po (L x l)
Quantité:
1500/Bte
1 500 paquets
3000/Bte
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
1500 pièces
Description
- Étiquettes avec finition blanche mate, adaptées à l’identification en laboratoire et à l’étiquetage des flacons
- Profil bas
- Recommandé pour une utilisation avec le ruban pour imprimantes à transfert thermique Brady de la série 4900 ; compatible avec les séries couleur 6200, 6000, 4300 et 4500 de Brady
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | UL, CSA C22.2 n° 0.15-95, RoHS 2002/95/CE, DIN VDE 0472 partie 815 |
| Description | Thermal Transfer Printer Labels |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |