Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en tissu en vinyle pour imprimante à transfert thermique
Code produit. p-4258167
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 po)
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 po.)
0,64 x 1,9cm (0,25 x 0,75 po)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 po)
1,9 x 1,9cm (0,75 x 0,75 po)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 po)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 po.)
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 po.)
2,54 x 5,08cm (1 x 2 po)
À utiliser avec (équipement):
Imprimante à transfert thermique BBP™ 11
Plusieurs modèles d’imprimante
Quantité:
10 000/Bte
1500/Bte
1 500/paquet
3000/Bte
3 000/paquet
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
1500 pièces
3000 pièces
Code produit. 15344770
Marque: Brady™ 116413
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes en tissu vinyle repositionnables pour le codage par code-barres et l’identification générale, ainsi que pour la réidentification de cassettes de tissus
  • Disponibles en plusieurs tailles
  • Finition semi-brillant
Spécification
Certifications/Conformité UL, RoHS 2002/95/CE
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Caoutchouc
Couleur Blanc
Finition Semi-brillant
Format Étiquette
Matériau Tissu en vinyle
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Pour le codage par code-barres, l’identification de composants, l’identification d’équipements, l’identification à usage général, le marquage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) Plusieurs modèles d’imprimante
Étiquettes par rangée 1
Durée de vie 2 ans
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) –40 à 175°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Résistance à la traction 55 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0073 in
Épaisseur (métrique) 0,185 mm
Répétition verticale (métrique) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 2,54 x 5,08cm (1 x 2 po)
Longueur (impériale) 2 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 50,80 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 55.88 mm
Hauteur (impériale) 2 po
Hauteur (métrique) 5,08 cm
Alternate Part Number THT-17-498-3