Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour lames
Code produit. p-192286
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,75 in
0,9 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 10687313
Marque: Brady™ 062373
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes par transfert thermique pour lames sont fabriquées à partir d’un matériau en polyester haute performance (B-488) qui résiste à de nombreux solvants et des températures variables lors de leur application sur diverses surfaces, notamment l’acier inox et le PP.
  • En polyester blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Idéales pour l’étiquetage général et à codes-barres sur surfaces plates et lisses
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • Température de service de -40 à 320°F (-40 à 160°C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité AGA, CSA, UL
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Étiquette pour transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, identification en laboratoire, plaques signalétiques, étiquetage pour lames, partie supérieure perforée
À utiliser avec (équipement) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique
Répétition horizontale (métrique) 25,40 mm
Étiquettes par rangée 2
Température min. de fonctionnement (métrique) 120°C
Modèle THT-141-488-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000/Bte
Forme Carré
Dimensions 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
Taille (impériale) du panneau 0.9 in H x 0.9 in W
Taille (métrique) du panneau 22.86 mm H x 22.86 mm W
Plage de températures (impériale) 248°F
Plage de températures (métrique) 120°C
Épaisseur (impériale) 0,0036 in
Épaisseur (métrique) 0,091 mm
Répétition verticale (métrique) 25,40 mm
Dimensions (LxW) 0,9 po x 0,9 po (H x l)
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 0,9 in
Hauteur (métrique) 22,86 mm
Alternate Part Number THT-141-488-3