Learn More
Brady™ Étiquettes par transfert thermique pour flacon
Code produit. p-192300
Click to view available options
Largeur (impériale):
2,2 in
2,62 in
Largeur (métrique):
19,05 mm
25,40 mm
66,68 mm
Hauteur (impériale):
0,5 in
0,6 in
1 in
Hauteur (métrique):
55,88 mm
1,52 cm
66,675 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 11801012
Marque: Brady™ 062359
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour flacons de 1–8 ml
  • Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE.
  • Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
  • Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Translucide
Affichage Consignment
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tube à centrifuger, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube PCR, tube, flacon
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes BBP™81 ; imprimante d’étiquettes BRADY™ de série IP ; imprimante d’étiquettes BradyPrinter de série PR Plus
Comprend Roll of 3000 Labels
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) 196°C
Modèle THT-127-461-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 55.88 mm (W) x 12.70 mm (H)
Dimensions (impériale) 0.5 x 2.2 in. (L x W)
Taille (impériale) du panneau 0.5 in H x 2.2 in W
Taille (métrique) du panneau 12.70 mm H x 55.88 mm W
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 15,88 mm
Dimensions (LxW) 2,2 po x 0,75 po (H x l)
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 2,2 in
Largeur (métrique) 19,05 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 0.75 in.
Largeur (métrique) de la zone imprimable 12,70 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0.5 in.
Hauteur (métrique) 55,88 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 19,05 mm
Alternate Part Number THT-127-461-3