Learn More
Brady™ Étiquettes par transfert thermique pour flacon
Code produit. 10031942
Click to view available options
Largeur (impériale):
2,2 in
2,62 in
Largeur (métrique):
19,05 mm
25,40 mm
66,68 mm
Hauteur (impériale):
0,5 in
0,6 in
1 in
Hauteur (métrique):
55,88 mm
1,52 cm
66,675 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 10031942
Marque: Brady™ 062363
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour flacons de 1–8 ml
  • Laminé
  • 2,625 × 1 po, avec une zone d’impression de 1 po (2,5 cm)
Polyester transparent
  • Idéales pour le stockage au congélateur, les applications impliquant de l’azote liquide, l’autoclavage, les bains-marie
  • S’adaptent aux plaques de puits
Vinyle blanc
  • Avec couche de finition transparente
  • Idéal pour le stockage au congélateur, les applications impliquant de l’azote liquide (sur flacons en plastique)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Translucide
Affichage Consignment
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, tube, flacon
À utiliser avec (équipement) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique
Comprend Roll of 3000 Labels
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) 130°C
Modèle THT-131-461-3
Nb par paquet 3000 Label(s) / Roll
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
Dimensions (impériale) 1 x 2.625 in. (L x W)
Taille (impériale) du panneau 1 in H x 2.625 in W
Taille (métrique) du panneau 25.40 mm H x 66.68 mm W
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 1.9 mil
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 28,58 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 66.68 mm
Longueur (impériale) 1 in.
Largeur (impériale) 2,62 in
Largeur (métrique) 25,40 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1 in.
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in.
Hauteur (métrique) 66,675 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25,40 mm
Alternate Part Number THT-131-461-3