Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour plaques à puits
Les étiquettes par transfert thermique pour plaques à puits sont idéales pour l’identification des cartes de circuits imprimés et les composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
Marque: Brady™ 062377
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique.
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; certifiées UL ; homologuées CSA.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230° F (-70 et 110° C)
Spécification
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Non stérile | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, imprimantes par transfert thermique | |
90°C | |
Rectangle | |
0,0065 in | |
8,89 mm | |
2,5 in | |
2 po |
Étiquettes imprimables par transfert thermique | |
Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour transfert thermique | |
Identification en laboratoire, plaque à puits | |
1 | |
Chacun (3 000 étiquettes/rouleau) | |
194°F | |
0,165 mm | |
2 po x 0,25 po (H x l) | |
6,35 mm | |
50,8 mm |