Learn More
Brady™ Rubans d’imprimantes TLS 2200™ et TLS PC Link™
Code produit. 10088351
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante R4310 Series
Imprimante série R6010
Série R6210
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 10088351
Marque: Brady™ 018559
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec les imprimantes à transfert thermique TLS2200 et TLS PC Link
Les rubans noirs peuvent être utilisés avec plusieurs matériaux d’étiquetage Brady.
Ruban série R4310
, recommandé pour une utilisation avec ces matériaux d’étiquetage :
  • Étiquette PE blanc mat (B-109)
  • Polyoléfine thermorétractable 3:1 PermaSleeve™ (B-342)
  • Papier permanent blanc mat (B-424)
  • Polyamide ambré haute température (B-426)
  • Vinyle laminé (B-427)1
  • Polyester métallisé mat (B-428)2
  • Tedlar™ autoextinguible (B-437)
  • Polyester métallisé mat permanent ultra-agressif (B-486)
  • Blanc mat (B-489)3
  • Tissu en nylon blanc mat (B-499) ; et Tedlar laminé (B-642)
Rubans des séries R4410 et R6010
, recommandés pour une utilisation avec ces étiquettes permanentes :
  • lGlassy blanc (B-423)2, 3 (uniquement avec le ruban 6010)
  • Polyester super-permanent (B-422)2
  • Polyester transparent brillant (B-430)2
  • Métallisé brillant (B-435)2
  • Vinyle blanc brillant (B-439)
  • Polyester blanc mat (B-459)2
  • Polyester blanc brillant ultra-agressif (B-483)2
Et ces autres matériaux d’étiquetage :
  • Polyamide blanc brillant haute température (B-457)1
  • Polyester à dissipation statique blanc brillant (B-473)2 Polyimide (B-477)1
Ruban série R6210
, recommandé pour une utilisation avec ces matériaux d’étiquetage :
  • Polyoléfine thermorétractable (B-321) BradySleeve™
  • Étiquette / insert en polypropylène blanc mat (B-412)
  • Vinyle laminé (B-427)
Acceptable pour une utilisation avec ces matériaux d’étiquetage :
  • Vinyle inviolable blanc mat (B-351)
  • Blanc brillant (B-423)
  • Polyester super-permanent (B-422)
  • Polyester permanent brillant et transparent (B-430)
  • Tedlar autoextinguible (B-437)
  • Vinyle permanent blanc brillant (B-439)
  • Polyester à dissipation statique blanc brillant (B-473) et polyimide (B-477)
  • Polyester blanc brillant permanent ultra-agressif (B-483)
  • Tissu en nylon blanc mat (B-499)
  • Tedlar laminé (B-642)
Informations sur la commande
Dimensions :5,08 cm x 22,9 m (2 po x 75 pi).Pour déterminer le ruban le mieux adapté à votre application, contactez votre service client au 1-800-772-6733.
  1. Le marquage est certifié UL lorsque le ruban correspondant est utilisé.
  2. Le marquage est certifié UL et homologué CSA lorsque le ruban correspondant est utilisé.
  3. Le marquage est agréé AGA et certifié UL.Homologué CSA lorsque le ruban correspondant est utilisé.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Imprimante série R6010
Matériau Polyester
Longueur (impériale) 75 ft
Largeur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 23 m
Largeur (métrique) 50,80 mm
Description Ruban noir pour imprimante à transfert thermique sans halogène série 6000
Format Ruban
Certifications/Conformité UL, CSA
À utiliser avec (application) A utiliser avec une variété de matériaux d'étiquettes Brady
Quantité 1 pièce