Learn More
Brady™ Rubans d’imprimantes TLS 2200™ et TLS PC Link™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Imprimante R4310 Series
Imprimante série R6010
Série R6210
Conditionnement:
1 BX
Description
Les rubans noirs peuvent être utilisés avec plusieurs matériaux d’étiquetage Brady.
Ruban série R4310
, recommandé pour une utilisation avec ces matériaux d’étiquetage :
- Étiquette PE blanc mat (B-109)
- Polyoléfine thermorétractable 3:1 PermaSleeve™ (B-342)
- Papier permanent blanc mat (B-424)
- Polyamide ambré haute température (B-426)
- Vinyle laminé (B-427)1
- Polyester métallisé mat (B-428)2
- Tedlar™ autoextinguible (B-437)
- Polyester métallisé mat permanent ultra-agressif (B-486)
- Blanc mat (B-489)3
- Tissu en nylon blanc mat (B-499) ; et Tedlar laminé (B-642)
, recommandés pour une utilisation avec ces étiquettes permanentes :
- lGlassy blanc (B-423)2, 3 (uniquement avec le ruban 6010)
- Polyester super-permanent (B-422)2
- Polyester transparent brillant (B-430)2
- Métallisé brillant (B-435)2
- Vinyle blanc brillant (B-439)
- Polyester blanc mat (B-459)2
- Polyester blanc brillant ultra-agressif (B-483)2
- Polyamide blanc brillant haute température (B-457)1
- Polyester à dissipation statique blanc brillant (B-473)2 Polyimide (B-477)1
, recommandé pour une utilisation avec ces matériaux d’étiquetage :
- Polyoléfine thermorétractable (B-321) BradySleeve™
- Étiquette / insert en polypropylène blanc mat (B-412)
- Vinyle laminé (B-427)
- Vinyle inviolable blanc mat (B-351)
- Blanc brillant (B-423)
- Polyester super-permanent (B-422)
- Polyester permanent brillant et transparent (B-430)
- Tedlar autoextinguible (B-437)
- Vinyle permanent blanc brillant (B-439)
- Polyester à dissipation statique blanc brillant (B-473) et polyimide (B-477)
- Polyester blanc brillant permanent ultra-agressif (B-483)
- Tissu en nylon blanc mat (B-499)
- Tedlar laminé (B-642)
Informations sur la commande
Dimensions :5,08 cm x 22,9 m (2 po x 75 pi).Pour déterminer le ruban le mieux adapté à votre application, contactez votre service client au 1-800-772-6733.
- Le marquage est certifié UL lorsque le ruban correspondant est utilisé.
- Le marquage est certifié UL et homologué CSA lorsque le ruban correspondant est utilisé.
- Le marquage est agréé AGA et certifié UL.Homologué CSA lorsque le ruban correspondant est utilisé.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ruban d’imprimante |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante R4310 Series |
| Matériau | Polyester |
| Longueur (impériale) | 75 ft |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 23 m |
| Largeur (métrique) | 50,80 mm |
| Description | Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 4300 |
| Format | Ruban |
| Afficher plus |