Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames ou tableaux pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Code produit. 10048381
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,75 in
0,9 in
Hauteur (métrique):
19,05 mm
22,86 mm
Plage de températures (impériale):
158°F
266°F
Plage de températures (métrique):
130°C
70°C
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10048381
Marque: Brady™ 062269
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes pour lames ou tableaux TLS 2200™ et TLS-PC Link™ sont idéales pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
  • Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™.
  • Stock d’étiquettes en papier blanc mat (B-424) avec adhésif en caoutchouc permanent.
  • Solution économique idéale pour tous les projets d’étiquettes à usage général.
  • Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses.
Spécification
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Description Étiquette TLS 2200/TLS PC Link
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Translucide
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette PC Link™
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Flacon cryogénique, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) 130°C
Quantité 100/rouleau
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) 266°F
Plage de températures (métrique) 130°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0,048 mm
Répétition verticale (métrique) 98,42 mm
Dimensions (LxW) 0,75 po x 3,75 po (H x l)
Largeur (impériale) 3,75 in
Largeur (métrique) 95,25 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 19,05 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19,05 mm