Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC™
Code produit. 11809704
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Translucide
Translucides
Largeur (impériale):
1 in
1,1 in
1,5 in
Hauteur (impériale):
0,18 in
0,25 in
0,27 in
1,5 in
1.9 in
2,5 in
Matériau:
Polyester
Tissu en vinyle
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 11809704
Marque: Brady™ 055151
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™, avec une grande variété de matériaux pour répondre aux besoins de vos applications.
  • Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses.
  • Finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C).
  • Fournies dans un format laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte. Comportent un adhésif acrylique permanent présentant une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
  • La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-427) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
  • Colle à n’importe quelle surface propre et sèche. Surface spécifiquement formulée pour une excellente qualité d’impression.
Spécification
Certifications/Conformité UL, test réussi 2002/95/CE
Description Étiquette TLS 2200/TLS PC Link
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Type de produit Étiquette à usage général
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, pailles
À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 750/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 9,52 mm
Dimensions (LxW) 0,25 po x 1,1 po (H x l)
Largeur (impériale) 1,1 in
Largeur (métrique) 27,94 mm
Hauteur (impériale) 0,25 in
Hauteur (métrique) 6,35 mm