Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Translucide
Translucides
Largeur (impériale):
1 in
1,1 in
1,5 in
Hauteur (impériale):
0,18 in
0,25 in
0,27 in
1,5 in
1.9 in
2,5 in
Matériau:
Polyester
Tissu en vinyle
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Description
- Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées / basses.
- Finition blanche brillante avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C).
- Fournies dans un format laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte. Comportent un adhésif acrylique permanent présentant une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-427) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- Colle à n’importe quelle surface propre et sèche. Surface spécifiquement formulée pour une excellente qualité d’impression.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL, test réussi 2002/95/CE |
| Description | Étiquette TLS 2200/TLS PC Link |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Étiquette à usage général |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification en laboratoire, pailles |
| Afficher plus |