Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Click to view available options
Quantité:
100/rouleau
250/Bte
500/Bte
Finition:
Brillant
Mat
Hauteur (métrique):
12 mm
1,9 cm
2,5 cm
38,1 mm
Matériau:
Polyester
Tissu en nylon
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Description
- Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL, homologuées CSA
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C)
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), RoHS 2002/95/CE et MCV 2005/618/CE |
| Description | Étiquette TLS 2200/TLS PC Link |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Type de produit | Étiquette à usage général |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification en laboratoire, identification de panneaux, marquage de fils et câbles |
| Afficher plus |