Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Code produit. 11767365
Click to view available options
Quantité:
100/rouleau
250/Bte
500/Bte
Finition:
Brillant
Mat
Hauteur (métrique):
12 mm
1,9 cm
2,5 cm
38,1 mm
Matériau:
Polyester
Tissu en nylon
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 11767365
Marque: Brady™ 018363
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes à usage général TLS-PC Link™ sont idéales pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
  • Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL, homologuées CSA
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C)
  • Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur
Spécification
Certifications/Conformité AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / parties 815), UL, RoHS 2002/95/CE et MCV 2005/618/CE
Description Étiquettes BradyBondz pour imprimantes TLS 2200 / TLS-PC Link
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Étiquette
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette à usage général
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des biens, codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque DeepWell, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, plaques signalétiques, partie supérieure perforée
À utiliser avec (équipement) TLS 2200™ ou TLS-PC Link™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 100/rouleau
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Répétition verticale (métrique) 15,87 mm
Dimensions (LxW) 0,5 po x 1 po (H x l)
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12 mm