Learn More
Brady™ Étiquettes à usage général pour imprimantes TLS 2200™ et TLS-PC Link™
Click to view available options
Quantité:
100/rouleau
250/Bte
500/Bte
Finition:
Brillant
Mat
Hauteur (métrique):
12 mm
1,9 cm
2,5 cm
38,1 mm
Matériau:
Polyester
Tissu en nylon
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Description
- Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL, homologuées CSA
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent (B-423) sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815. Température de service comprise entre -94 et 230°F (-70 et 110°C)
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / parties 815), UL, RoHS 2002/95/CE et MCV 2005/618/CE |
| Description | Étiquettes BradyBondz pour imprimantes TLS 2200 / TLS-PC Link |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Type de produit | Étiquette à usage général |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Suivi des biens, codage par code-barres, flacons, identification de composants, tube conique, plaque DeepWell, identification d’équipements, identification à usage général, boîte de Pétri, plaques signalétiques, partie supérieure perforée |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction