Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon pour flacons / tubes de 0,5 à 8 ml pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200 et TLS-PC Link™
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 in
0,9 in
Hauteur (impériale):
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
- Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
- Adaptées à différents environnements, des applications impliquant de l’azote liquide aux autoclaves
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL |
| Description | Étiquette TLS 2200/TLS PC Link |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Type de produit | Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™ |
| À utiliser avec (application) | Identification en laboratoire, identification de panneaux, marquage de fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Afficher plus |