Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon pour flacons / tubes de 0,5 à 8 ml pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200 et TLS-PC Link™
Code produit. 10572782
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 in
0,9 in
Hauteur (impériale):
0,5 in
0,75 in
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10572782
Marque: Brady™ 062257
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquettes pour flacons ou tubes de 0,5 à 8 ml
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
  • Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
  • Adaptées à différents environnements, des applications impliquant de l’azote liquide aux autoclaves
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Tissu en nylon
Type de produit Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™
À utiliser avec (application) Tube de centrifugation, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification générale et industrielle, identification générale, identification en laboratoire, identification de panneaux, tube PCR
À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 500/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) –320 à 194°F
Plage de températures (métrique) –196°C à +90°C
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Répétition verticale (métrique) 15,87 mm
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm