Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200 et TLS-PC Link™
Code produit. 10059691
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,75 in
0,9 in
Hauteur (impériale):
0,9 in
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10059691
Marque: Brady™ 062270
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquettes pour lames
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
  • Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Certifications/Conformité AGA, CSA, UL
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™
À utiliser avec (application) Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, plaques signalétiques, étiquetage pour lames, partie supérieure perforée
À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 250/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) –94 à 248°F
Plage de températures (métrique) –70°C à +120°C
Épaisseur (métrique) 0,091 mm
Répétition verticale (métrique) 26,03 mm
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19,05 mm
Hauteur (impériale) 0,9 in
Hauteur (métrique) 2,2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado