Learn More
Brady™ Étiquettes imprimées par imprimante à transfert thermique portative TLS 2200™/TLS PC Link™ pour bouchons de flacons
Code produit. 10151342
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Forme:
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Diamètre (impériale):
0.3 po
0,375 in
0,5 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 10151342
Marque: Brady™ 011210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Étiquettes pour bouchons de flacons
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
  • Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
  • Choix de matériaux adapté à différents environnements, de l’azote liquide aux autoclaves
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Certifications/Conformité Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Jaune
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Tissu en nylon
Type de produit Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, flacon, bouchon de flacon
À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Quantité 500/Bte
Forme Rond
Plage de températures (impériale) –320 à 194°F
Plage de températures (métrique) –196°C à +90°C
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 12,7 mm