Learn More
Brady™ Étiquettes imprimées par imprimante à transfert thermique portative TLS 2200™/TLS PC Link™ pour bouchons de flacons
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Forme:
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Diamètre (impériale):
0.3 po
0,375 in
0,5 in
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Description
Étiquettes pour bouchons de flacons
- Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants ; l’encre ne coule et ne s’efface pas ; le texte reste net et lisible
- Les étiquettes imprimables permettent d’insérer davantage d’informations sur une légende de n’importe quelle taille
- Choix de matériaux adapté à différents environnements, de l’azote liquide aux autoclaves
Informations sur la commande
Étiquettes disponibles dans d’autres matériaux et dimensions ; contactez un représentant du service client pour obtenir des informations sur votre commande.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL |
| Description | Montage en surface |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Jaune |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Type de produit | Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™ |
| À utiliser avec (application) | Identification en laboratoire, flacon, bouchon de flacon |
| À utiliser avec (équipement) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Afficher plus |