Learn More
Brady™ et étiquettes inviolables pour imprimantes TLS-PC Link™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent, idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits
- À retirer avec précaution du support car le matériau est fragile
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
- Température de service de -40 à 180°F (-40 à 82°C)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE |
| Description | Montage en surface |
| Type d’adhésif | Acrylique |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™ |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour les plaques signalétiques et de numéro de série qui nécessitent de hautes performances et une résistance élevée à l’altération des produits |
| Afficher plus |