Learn More
Brady™ Étiquettes pour flacons TLS 2200™ et TLS-PC™, centrifugeuse ou tubes Eppendorf™
Code produit. 10512212
Click to view available options
Quantité:
100/rouleau
500/Bte
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Matériau:
Polyester
Tissu en nylon
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
1 rouleau
Code produit. 10512212
Marque: Brady™ 018506
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étiquettes pour flacons, centrifugeuses et tubes Eppendorf™ TLS 2200™ et TLS-PC™ sont idéales pour les câbles, l’identification de laboratoires ou le marquage général où les graphiques doivent être protégés.
  • Étiquettes pour imprimantes portatives à transfert thermique TLS 2200™ et TLS-PC Link™.
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE.
  • Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
  • Polyester laminé (B-461) avec adhésif acrylique permanent, excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses.
Spécification
Certifications/Conformité RoHS
Description Étiquette TLS 2200/TLS PC Link
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Tissu en nylon
Type de produit Étiquette pour TLS 2200™ / TLS-PC Link™
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tube de centrifugation, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube PCR
À utiliser avec (équipement) Système d’étiquetage BMP™61 ; Imprimante d’étiquettes BMP™71 ; Système d’étiquetage thermique TLS 2200™ ; Système d’étiquetage thermique TLS-PC LINK™
Étiquettes par rangée 1
Quantité 500/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) 193 à 293°F
Plage de températures (métrique) 90 à 145°C
Résistance à la traction 80 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Répétition verticale (métrique) 28,57 mm
Calibre de fil AWG de 3
Dimensions (LxW) 1 po x 0,375 po (H x l)
Largeur (impériale) 0,3 in
Largeur (métrique) 9,53 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25 mm