Learn More
Brady™ Flèches de sol ToughStripe™
Code produit. 11737094
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101,60 x 254 mm
101,6 x 254,0 mm (l x H)
10 x 4 po
50,80 x 127 mm
50,8 W x 127,0 mm H
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 po
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
Code produit. 11737094
Marque: Brady™ 104426
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flèches de sol ToughStripe™ sont des formes de marquage au sol à découper, extrêmement durables, fabriquées en polyester robuste avec un adhésif très puissant qui résiste au passage de chariots élévateurs.
  • Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
  • Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Certifications/Conformité ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Finition Haute brillance
Matériau Polyester
Quantité 100/Bte
Type d’adhésif Caoutchouc permanent
Description Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus)
À utiliser avec (application) Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
Hauteur (impériale) 10 po
Hauteur (métrique) 254 mm
Température max. (impériale) 129°F
Température (impériale) min. 0°F
Épaisseur 2 mil
Largeur (impériale) 4 po
Largeur (métrique) 101,6 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 54°C
Forme Flèche
Plage de températures (impériale) 0°F à 129°F
Dimensions (L x l) 101,6 x 254,0 mm (l x H)
Texte affiché Flèche
Type de produit Rouleau de marquage au sol ToughStripe™
Couleur Bleu