Learn More
Brady™ Marques centrales pour marquage au sol ToughStripe™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Longueur (impériale):
5 in
8 in
10 in
Longueur (métrique):
12,7 cm
20,32 cm
25,4 cm
Largeur (impériale):
2 in
3 in
4 in
Conditionnement:
1 PK
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des coins des cellules de travail et des lieux de stockage
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Description | Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus) |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Bleu |
| Finition | Gloss |
| Format | de dia. int. |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Afficher plus |