Learn More
Brady™ Étiquettes avec film de pelliculage ToughStripe™
Créez rapidement et facilement des étiquettes pour sol imprimées sur mesure
362.98€ - 765.00€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (application) | Pour une forte adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Largeur (impériale) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11721006
|
Brady™
142155 |
Blanc, Clear | 100 ft | 1,12 in | 2,86 cm |
505.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11711006
|
Brady™
142154 |
Blanc, Transparent | 100 ft | 2,25 in | 5,71 cm |
765.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11751006
|
Brady™
142161 |
Jaune, Transparent | 100 ft | 2,25 in | 5,71 cm |
765.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11741006
|
Brady™
142159 |
Noir, Transparent | 100 ft | 1,12 in | 2,86 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11731006
|
Brady™
142158 |
Noir, Transparent | 100 ft | 2,25 in | 5,71 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11761006
|
Brady™
142162 |
Jaune, Clear | 100 ft | 1,12 in | 2,86 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11781006
|
Brady™
142166 |
Rouge, Transparent | 100 ft | 1,12 in | 2,86 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11771006
|
Brady™
142165 |
Rouge, Clear | 100 ft | 2,25 in | 5,71 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11791006
|
Brady™
142168 |
Bleu | 100 ft | 2,25 in | 5,71 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11701016
|
Brady™
142169 |
Bleu | 100 ft | 1,12 in | 2,86 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11721016
|
Brady™
142172 |
Vert, Transparent | 100 ft | 1,12 in | 2,86 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11731016
|
Brady™
142174 |
Orange, Transparent | 100 ft | 2,25 in | 5,71 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11741016
|
Brady™
142175 |
Orange, Transparent | 100 ft | 1,12 in | 2,86 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11711016
|
Brady™
142171 |
Vert, Clear | 100 ft | 2,25 in | 5,71 cm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Descrizione
Procédé facile en trois étapes
- Imprimez l’étiquette
- Positionnez au sol
- Appliquez le film de pelliculage
Specifica
RoHS 2002/95/CE | |
Brillant | |
Pour une forte adhérence aux métaux texturés et aux plastiques à faible énergie de surface | |
1 rouleau de ruban et 1 rouleau de film de pelliculage | |
0°F à 130°F | |
0,004 in |
Caoutchouc, Permanent | |
Polyester | |
Imprimante d’étiquettes GlobalMark™ 2 et BMP™ 71 | |
1 kit | |
–18°C à +54°C |