Learn More
Brady™ Marquage au sol à points en polyester ToughStripe™
Code produit. 11767314
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 PK
1 ROLL
Code produit. 11767314
Marque: Brady™ 104404
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Appliquez simplement ces repères ronds résistants une seule fois et le tour est joué
Fabriquées à partir d’un adhésif agressif en polyester résistant, ces pastilles résistent au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage.
Retrait facile
  • Ne se déchirent pas en morceaux, ne s’écaillent pas lors du retrait : se détachent en une seule pièce
  • Retrait propre : aucun résidu de colle inesthétique ou dommage au sol
Haute visibilité
  • La surface très brillante brille comme une nouvelle peinture
  • Le profil plat limite l’accumulation de débris sur les bords qui se produit avec des marquages au sol (extrudés) plus épais
  • La surface résiste aux marques et aux bavures et se nettoie pour retrouver son éclat
Spécifications
  • Diamètre : 8,89 cm (3,5 po)
  • Matériau : polyester ToughStripe
Spécification
Certifications/Conformité ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Description Formes de découpe ToughStripe (L, T, +, empreintes de pas et plus)
Type d’adhésif Caoutchouc, Permanent
Revêtement None
Couleur Noir
Finition Haute brillance
Format Label
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Label Tape
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence
Brillant 115 unités Gardner
Durée de vie 2 ans
Température min. de fonctionnement (métrique) -18°C
Nb par paquet 400 Labels/Roll
Quantité 350/Bte
Forme Rond
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Plage de températures (métrique) –18°C à +54°C
Épaisseur (impériale) 0,008 in
Épaisseur (métrique) 0,201 mm
Dimensions (LxW) 88.9 x 88.9 mm
Longueur (impériale) 3.5 in.
Largeur (impériale) 3.5 in.
Largeur (métrique) 88.9 mm
Diamètre (impériale) 3,5 in
Diamètre (métrique) 8,89 cm
Alternate Part Number TS-DIA89-514-BK-RL