Learn More
Brady™ Flèches de sol pré-espacées ToughStripe™
Les flèches de sol pré-espacées ToughStripe™ sont fabriquées en polyester B-514, idéal pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence.
139.00€ - 229.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Finition | Haute brillance |
Matériau | Polyester |
Quantité | 100/Bte |
Type d’adhésif | Caoutchouc permanent |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747084
|
Brady™
104417 |
Blanc |
139.00€
1 pack |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761276
|
Brady™
104527 |
Vert |
229.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771276
|
Brady™
104528 |
Bleu |
229.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11791276
|
Brady™
104554 |
Noir |
229.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11701286
|
Brady™
104555 |
Blanc |
229.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11751276
|
Brady™
104526 |
Rouge |
229.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781276
|
Brady™
104529 |
Jaune |
229.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descrizione
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
- Le ruban se retire proprement, sans aucun résidu de colle inesthétique ou dégât sur le sol
- Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Dépasse les exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches
Specifica
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Polyester | |
Caoutchouc permanent | |
5 po | |
130°F | |
2 mil | |
50,8 mm | |
Flèche | |
50,80 x 127 mm | |
Rouleau de marquage au sol ToughStripe™ |
Haute brillance | |
100/Bte | |
Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation | |
127 mm | |
0°F | |
2 po | |
-18°C à 54°C | |
0°F à 130°F | |
Flèche |