Learn More
Brady™ Suite logicielle de sécurité et d’identification des installations Brady Workstation, E-Media
Click to view available options
:
Suite logicielle de sécurité et d’identification des installations Brady Workstation, E-Media
Description
Includes
E-mail avec code d’activation
Requires
Connexion Internet requise : Oui, Espace disque disponible requis : 500 Mo, plus 30 Mo pour chaque application installée Mo
Caractéristiques :
- Conception personnalisée – Créez et modifiez des étiquettes complètes et personnalisées.
- Panneaux express – Créez des panneaux de sécurité et d’installation avec des modèles et des agencements prédéfinis en quelques minutes.
- Arcs électriques – Créez des étiquettes pour arcs électriques conformes à la norme FPA en quelques clics.
- Ruban à flèches – Créez des étiquettes pour rubans à flèches avec des modèles prédéfinis pour indiquer la direction d’écoulement des tuyaux.
- Marqueurs pour tuyaux – Créez facilement des marqueurs pour tuyaux conformes aux normes ANSI/ASME à l’aide de modèles prédéfinis.
- Séquence – Créez facilement des étiquettes basées sur des séquences numériques et alphanumériques.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Software |
| À utiliser avec (équipement) | Logiciel pour utilisation dans les imprimantes Brady |
| Largeur (impériale) | 0.002 in. |
| Format | Email with Activation Code |
| Comprend | Courriel avec code d'activation |
| Langues | Allemand, anglais, bulgare, chinois, chinois traditionnel, coréen, croate, danois, espagnol, espagnol (Mexique), estonien, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, tchèque, turque |
| Résolution | 1024 x 768 |
| Type de logiciel | Suite logicielle de sécurité et d'identification des installations Brady Workstation |
| Système d’exploitation | Windows 8.1 Professionnel, Windows 8.1 Entreprise, Windows 8.1 (32 ou 64 bits), Windows 8 Professionnel (32 ou 64 bits), Windows 8 (32 ou 64 bits), Windows 7 Intégral, Windows 7 SPI, Windows 7 Professionnel, Windows 7 Entreprise, Windows 7 (32 ou 64 bits), Windows 10 |
| Alternate Part Number | BWS-SFIDS-NA-EM |