Learn More
Brady™ Kit d’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 – version UE avec suite LAB pour station de travail Brady
Description
La combinaison parfaite. Obtenez l’impact d’une couleur particulièrement durable pour créer un lieu de travail plus sûr et plus efficace. Faites confiance à l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000 lorsque la durabilité de la couleur est primordiale.
- Fonctionne parfaitement dans une multitude d’industries, du laboratoire à la sécurité et plus encore
- Sa conception compacte lui permet de se glisser dans les espaces restreints
- La solution jet d’encre à la demande et à volume moyen crée des étiquettes couleur de qualité photo en un seul passage
- Plus d’options de couleurs que vous n’en aurez jamais besoin : 16 millions !
- Identification personnalisée sans le coût élevé d’une impression externalisée
- Comprend la suite logicielle pour poste de travail Brady adaptée à votre équipement pour rendre encore plus simple la création d’étiquettes
- Installation sans stress : contactez notre équipe d’assistance technique Brady pour programmer un rendez-vous téléphonique gratuit pour vous assister dans la configuration
Spécification
Spécification
| Type d’affichage | Aucun |
| Print Technology | Jet d’encre |
| Dimensions (L x l) | 389 x 264,00 mm |
| Capacité de couleur | multicolore |
| Comprend | Ce kit contient une imprimante J2000, un cordon d’alimentation et un adaptateur secteur, un câble USB, un guide de démarrage rapide, une cartouche d’encre, un rouleau de matériau pour l’alignement des têtes d’impression, une clé USB avec pilotes et manuels et une suite de laboratoire Brady |
| Vitesse d’impression | 63,50 mm/s |
| Résolution | 4800 dpi |
| Détails du bloc d’alimentation | 100/240 V |