Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle à jet d’encre repositionnables BradyJet™ J5000
Code produit. 17409212
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 pi x 2,25 po
100 pi x 4 po
100 pi x 6 po
100 pi x 8 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17409212
Marque: Brady™ 151110
L’adhésif agressif spécial sur ce matériau à jet d’encre repositionnable reste en place lorsque vous en avez besoin, mais se retire proprement sans laisser de résidus adhésifs, ce qui le rend idéal pour les applications 5S et de stock.
  • Matériau durable et flexible le rendant idéal pour les surfaces où l’identification est fréquemment modifiée
  • Température de service de -40 à 60°C (-40 à 140°F)
Tekniske data
Type d’adhésif Acrylique, Removable
Revêtement None
Couleur Blanc
Affichage Blank
Finition Mat
Format Continuous
Matériau Vinyle
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Type de produit Repositionnable
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Étiquetage temporaire
À utiliser avec (équipement) BradyJet™ J5000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 Label/Bag
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +60°C
Épaisseur (impériale) 0.01 in.
Épaisseur (métrique) 0.254 mm
Dimensions (LxW) 100 pi x 2,25 po
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 2.25 in.
Largeur (métrique) 57.15 mm
Alternate Part Number J50C-2250-2581
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.