Learn More
Brady™ Étiquettes de laboratoire BradyJet™ avec étiquette secondaire
Les étiquettes de laboratoire Brady™ BradyJet™ avec étiquette secondaire sont idéales pour une large gamme d’applications d’identification.
166.00€ - 353.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique |
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Format | Rouleau |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16140481
|
Brady™
150023 |
0,375 x 1 in | 1500/rouleau |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16150481
|
Brady™
150033 |
0,5 x 1 in | 1500/rouleau |
196.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16160491
|
Brady™
150020 |
0,5 x 1,5 in | 1500/rouleau |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16110481
|
Brady™
150005 |
0,375 x 1 in | 2000/rouleau |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16190491
|
Brady™
150015 |
0,75 x 1 in | 2000/rouleau |
353.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Idéales pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
- Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
- Parfaites pour l’identification en laboratoire, par exemple de flacons, tubes à centrifuger et tubes à essai
- Résistantes aux produits chimiques, résistantes au froid, résistantes aux températures élevées, résistantes aux températures basses
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Rouleau | |
Identification pour les laboratoires / soins de santé | |
Rectangle | |
–80°C à +70°C |
Acrylique | |
Mat | |
PP | |
Imprimante BradyJet™ J2000 | |
−112 à 158°F |