Learn More
Bradykinin (1-5), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475489
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Code produit. 15475489
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63233.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de purification HPLC
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Poudre
À utiliser avec (application) Biologically active fragment of bradykinin
Poids moléculaire 572.67
Type de produit Bradykinin (1-5)
Quantité 5 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-OH