Learn More
Bradykinin (1-5), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Biologically active fragment of bradykinin |
| Poids moléculaire | 572.67 |
| Type de produit | Bradykinin (1-5) |
| Quantité | 5 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-OH |